PHR3251
Tolbutamide
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Tolbutamide, 1-Butyl-3-(4-methylphenylsulfonyl)urea, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1670003
família API
tolbutamide
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
chave InChI
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)