PHR3160
Vinorelbine Tartrate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Vinorelbine ditartrate salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1714506
família API
vinorelbine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
N21CC(C[C@@](c8[nH]c9c(c8C2)cccc9)(c3cc4c(cc3OC)N([C@@H]5[C@]64[C@H]7N(CC6)CC=C[C@]7([C@H]([C@]5(O)C(=O)OC)OC(=O)C)CC)C)C(=O)OC)C=C(C1)CC.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C45H54N4O8.2C4H6O6/c1-8-27-19-28-22-44(40(51)55-6,36-30(25-48(23-27)24-28)29-13-10-11-14-33(29)46-36)32-20-31-34(21-35(32)54-5)47(4)38-43(31)16-18-49-17-12-15-42(9-2,37(43)49)39(57-26(3)50)45(38,53)41(52)56-7;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h10-15,19-21,28,37-39,46,53H,8-9,16-18,22-25H2,1-7H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t28?,37-,38+,39+,42+,43+,44-,45-;2*1-,2-/m011/s1
chave InChI
CILBMBUYJCWATM-NPJYPKOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)