PHR2537
Olanzapine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
5,10-Dihydro-2-methyl-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-one, 2-Methyl-4,9-dihydro-3-thia-4,9-diazabenzo[f]azulene-10-one, Olanzapine lactam
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1478323
família API
olanzapine
forma
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 30 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H10N2OS/c1-7-6-8-11(15)13-9-4-2-3-5-10(9)14-12(8)16-7/h2-6,14H,1H3,(H,13,15)
chave InChI
LVTDAJJOMLNXFS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.