PHR2322
Aripiprazole Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-oxidopiperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydroquinolein-2(1H)-one, 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-[4-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-yloxy)butyl]piperazin 1-oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001650
traceable to USP 1042689
família API
aripiprazole
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1N2CC[N](=O)(CC2)CCCCOc3cc4c(cc3)CCC(=O)N4)Cl
InChI
1S/C23H27Cl2N3O3/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)27-10-13-28(30,14-11-27)12-1-2-15-31-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
chave InChI
ZNYNDJDSFMRJPS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)