1042690
USP
Aripiprazole Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-{4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}quinolin-2(1H)-one, Dehydroaripiprazole
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
aripiprazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1N2CCN(CC2)CCCCOc3cc4[nH][c](ccc4cc3)=O)Cl
InChI
1S/C23H25Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29)
chave InChI
CDONPRYEWWPREK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
661.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
349.6 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)