PHR1465
Pantolactone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
D-(−)-Pantolactone, (R)-(−)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, (R)-(−)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, (R)-(−)-Pantolactone, Pantoic acid γ-lactone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1494807
família API
pantolactone
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
pf
91 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
1 of 4
Este Item | Y0002109 | PHR1232 | PHR1024 |
---|---|---|---|
application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products |
format neat | format - | format neat | format neat |
Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)