Documentos Principais
PHL89662
Evodiamine
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.403,00
R$ 2.403,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.403,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17N3O
Número CAS:
Peso molecular:
303.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.403,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(N(C)C2=C3C=CC=C2)C4=C(C(C=CC=C5)=C5N4)CCN1C3=O
InChI
1S/C19H17N3O/c1-21-16-9-5-3-7-14(16)19(23)22-11-10-13-12-6-2-4-8-15(12)20-17(13)18(21)22/h2-9,18,20H,10-11H2,1H3/t18-/m0/s1
chave InChI
TXDUTHBFYKGSAH-SFHVURJKSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Evodiamine is an indole alkaloid found in Evodia rutaescarpa. It acts as an anti-inflammatory compound; the mechanism of action may be inhibition of prostaglandin E2 synthesis or by cyclooxygenase 2 induction and NF-κB activation. Evodiamine has been studied for multiple cellular effects, including apoptotic activity, interference with metastasis and inhibition of angiogenesis.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)