Documentos Principais
PHL89600
Chelidonine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Stylophorin
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 3.455,00
R$ 3.455,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 3.455,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H19NO5
Número CAS:
Peso molecular:
353.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.455,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12[C@@H](O)Cc3cc4OCOc4cc3[C@@]1([H])N(C)Cc5c6OCOc6ccc25
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-7-13-11(2-3-15-20(13)26-9-23-15)18-14(22)4-10-5-16-17(25-8-24-16)6-12(10)19(18)21/h2-3,5-6,14,18-19,22H,4,7-9H2,1H3/t14-,18-,19+/m0/s1
chave InChI
GHKISGDRQRSCII-ZOCIIQOWSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibits tubulin polymerisation (IC50=24 μM), thereby disrupting microtubule structure in cells and inducing a G2/M mitotic arrest.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)