Documentos Principais
PHL83852
trans-Fertaric acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
trans-Feruloyl tartaric acid
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 5.068,00
R$ 5.068,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 5.068,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14O9
Número CAS:
Peso molecular:
326.26
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 5.068,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O([C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)O)OC
InChI
1S/C14H14O9/c1-22-9-6-7(2-4-8(9)15)3-5-10(16)23-12(14(20)21)11(17)13(18)19/h2-6,11-12,15,17H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/b5-3+/t11-,12-/m1/s1
chave InChI
XIWXUSFCUBAMFH-WEPHUFDCSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)