PHL83846
3′,6-Disinapoylsucrose
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
DSS
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(OC)C=C(/C=C/C(O[C@@H]2[C@@](O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(/C=C/C4=CC(OC)=C(O)C(OC)=C4)=O)O3)(CO)O[C@H](CO)[C@H]2O)=O)C=C1OC
InChI
1S/C34H42O19/c1-45-18-9-16(10-19(46-2)26(18)39)5-7-24(37)49-14-23-28(41)30(43)31(44)33(50-23)53-34(15-36)32(29(42)22(13-35)52-34)51-25(38)8-6-17-11-20(47-3)27(40)21(12-17)48-4/h5-12,22-23,28-33,35-36,39-44H,13-15H2,1-4H3/b7-5+,8-6+/t22-,23-,28-,29-,30+,31-,32+,33-,34+/m1/s1
chave InChI
FHIJMQWMMZEFBL-OPSYHMPNSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)