PHL83546
Tenuifolin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Presenegenin 3-glucoside
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC2[C@@](C3[C@@](C4[C@]([C@@]5(CCC6(C(CC(CC6)(C)C)C5=CC4)C(=O)O)CO)(CC3)C)(CC2O)C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C36H56O12/c1-31(2)10-11-35(30(45)46)12-13-36(17-38)18(19(35)14-31)6-7-22-32(3)15-20(39)27(34(5,29(43)44)23(32)8-9-33(22,36)4)48-28-26(42)25(41)24(40)21(16-37)47-28/h6,19-28,37-42H,7-17H2,1-5H3,(H,43,44)(H,45,46)/t19?,20?,21-,22?,23?,24-,25+,26-,27?,28+,32-,33-,34+,35?,36+/m1/s1
chave InChI
DBJLNNAUDGIUAE-HGSCIFNISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?