Documentos Principais
PHL83324
Isoschaftoside
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Apigenin 6-C-α-L-arabinoside 8-C-β-D-glucoside
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 5.456,00
R$ 5.456,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 5.456,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H28O14
Número CAS:
Peso molecular:
564.49
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 5.456,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c3[o]c(c[c](c3c(c(c2O)[C@@H]5OC[C@@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)O)=O)c4ccc(cc4)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C26H28O14/c27-6-13-18(32)21(35)23(37)26(40-13)16-20(34)15(25-22(36)17(31)11(30)7-38-25)19(33)14-10(29)5-12(39-24(14)16)8-1-3-9(28)4-2-8/h1-5,11,13,17-18,21-23,25-28,30-37H,6-7H2/t11-,13+,17-,18+,21-,22+,23+,25-,26-/m0/s1
chave InChI
OVMFOVNOXASTPA-VYUBKLCTSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus glycyrrhiza
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)