Documentos Principais
PHL83216
2′,4′-Dihydroxydihydrochalcone
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-phenyl-1-propanone, 2′,4′-Dihydroxy-α,β-dihydrochalcone
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 3.140,00
R$ 3.140,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 3.140,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
242.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.140,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C1=CCC(C=C1)C=CC(=O)c2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C16H16O4/c1-20-13-6-2-11(3-7-13)4-9-15(18)14-8-5-12(17)10-16(14)19/h2,4-11,17,19H,3H2,1H3
chave InChI
WKFJTWMOXONXLX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)