Documentos Principais
PHL83103
(−)-Maackiain
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Inermine, Trifolirhizin aglycone
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 5.614,00
R$ 5.614,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 5.614,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
284.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 5.614,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]2[C@@H](COc5c2ccc(c5)O)c3c1cc4c(c3)OCO4
InChI
1S/C16H12O5/c17-8-1-2-9-12(3-8)18-6-11-10-4-14-15(20-7-19-14)5-13(10)21-16(9)11/h1-5,11,16-17H,6-7H2/t11-,16-/m0/s1
chave InChI
HUKSJTUUSUGIDC-ZBEGNZNMSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)