SMB00436
Pinoresinol diglucoside
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-Pinoresinol 4,4′-O-bisglucopyranoside, Pinoresinol di-β-D-glucoside
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC=C([C@H]3OC[C@@]4([H])[C@]3([H])CO[C@@H]4C5=CC=C(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(OC)=C5)C=C2OC)[C@@H]1O
InChI
1S/C32H42O16/c1-41-19-7-13(3-5-17(19)45-31-27(39)25(37)23(35)21(9-33)47-31)29-15-11-44-30(16(15)12-43-29)14-4-6-18(20(8-14)42-2)46-32-28(40)26(38)24(36)22(10-34)48-32/h3-8,15-16,21-40H,9-12H2,1-2H3/t15-,16-,21+,22+,23+,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31+,32+/m0/s1
chave InChI
ZJSJQWDXAYNLNS-FUPWJLLWSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3