Documentos Principais
PHL82206
k-Strophanthoside
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.025,00
R$ 4.025,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.025,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H64O19
Número CAS:
Peso molecular:
872.95
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.025,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@](C[C@H](CC5)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@H](C6)OC)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)CO)C)(CC4)O)C=O)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C42H64O19/c1-19-35(60-38-34(51)32(49)36(27(16-44)59-38)61-37-33(50)31(48)30(47)26(15-43)58-37)25(54-3)13-29(56-19)57-21-4-9-40(18-45)23-5-8-39(2)22(20-12-28(46)55-17-20)7-11-42(39,53)24(23)6-10-41(40,52)14-21/h12,18-19,21-27,29-38,43-44,47-53H,4-11,13-17H2,1-3H3/t19-,21+,22-,23+,24-,25+,26-,27-,29+,30-,31+,32-,33-,34-,35-,36-,37+,38+,39-,40+,41+,42+/m1/s1
chave InChI
CTNPHHZPAJYPFO-QFLJTSPFSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)