Documentos Principais
PHL80061
Pinocembrin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxyflavanone, Pinocembrin
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.318,00
R$ 2.318,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.318,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
256.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.318,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(OC(C2=CC=CC=C2)C3)=C(C(O)=C1)C3=O
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2/t13-/m0/s1
chave InChI
URFCJEUYXNAHFI-ZDUSSCGKSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Luqmaan Mohamed et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 28(10), 1155-1165 (2020-11-03)
Globally, breast cancer is the most common malignancy in women and the second most common cause of cancer-related death among women. There is therefore a need to identify more efficacious therapies for this neoplasm. Galenia africana (Kraalbos) is a perennial