técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(SC(C)(C)Sc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3
chave InChI
FYPMFJGVHOHGLL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCA1(19) , IL1B(3553) , IL6(3569) , TNF(7124)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.