Merck
Pular para
D1925
Demecolcine solution
10 μg/mL in HBSS, ACF Qualified, BioXtra
Sinônimo(s):
Colcemid solution, N-Deacetyl-N-methylcolchicine solution
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Número CAS:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Form:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
form
liquid
concentration
10 μg/mL in HBSS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChI key
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Application
Used for cell synchronization by arresting them at metaphase. Qualified for use in animal component free applications.
Legal Information
Colcemid is a trademark of Ciba-Geigy Corporation
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
10295892001P4707P4832
Colcemid solution, suitable for blocking, sterile; 0.2 μm filtered
Roche
10295892001
Colcemid
Poli-L-lisina 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4707
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 150,000-300,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4832
Poli-L-lisina
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
blocking: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)