P0310000
Penicillamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-Penicillamine, 3,3-Dimethyl-D-cysteine, 3-Mercapto-D-valine, D-(−)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
penicillamine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
210 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(S)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
chave InChI
VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)