Documentos Principais
Z170100
Sigma-Aldrich
Dry-box glove/sleeve assembly
natural rubber gloves, accordion sleeves, port size 8 in., size 10
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 2.606,00
R$ 2.606,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 2.606,00
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
R$ 2.606,00
Check Cart for Availability
Materiais
black gloves
natural rubber gloves
tamanho
10
esterilidade
non-sterile
Características
powder-free
reusable
embalagem
pkg of 2 sleeves
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Comprimento
21 in.
espessura do ponteiro
~0.018 in.
tamanho da porta
8 in.
espessura da luva
0.025 in.
Descrição geral
Accordian or straight-sleeve and changeable glove assemblies allow personnel to use the same glove box by changing the size of the glove being used. Unique construction combines the glove and sleeve into a leakproof unit integral with the box.
Embalagem
Kit = 2 sleeves, wrist rings, springs, and gloves.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)