Documentos Principais
NISTRM8183
Omega-3 and Omega-6 Fatty acids in botanical oils
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Octanoic Acid, Decanoic Acid, Dodecanoic Acid, Lauric Acid, Myristic Acid, Pentadecanoic Acid, Hexadecanoic Acid, Heptadecanoic Acid, Octadecanoic Acid , (Z)-9-Octadecenoic Acid, (E)-9-Octadecenoic Acid, (Z)-11-Octadecenoic Acid, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoic Acid, (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid, (Z,Z,Z)-6,9,12-Octadecatrienoic Acid
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Eicosanoic Acid (C20:0), (Z)-11-Eicosenoic Acid, (Z,Z,Z,Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid, Heneicosanoic Acid, Docosanoic Acid, Tetracosanoic Acid, (Z)-15-Tetracosenoic Acid
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Seed oil - Borage
  • Seed oil - Evening Primrose
  • Seed oil - Flax
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the Pack Size
    1 answer
    1. The reference material is currently provided as 4 x 1.2 mL.