Documentos Principais
NISTC2424
Ductile iron C
NIST® SRM® C2424
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of disk
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Descrição geral
Ductile iron C is in the form of a disk, measuring approximately 32 mm (1 1/4 in) in diameter and 19 mm (3/4 in) thickness. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2424_cert
SRM 2424_SDS
Aplicação
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in optical emission and x-ray spectrometric methods of analysis.
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo) Magnesium (Mg), Cerium (Ce), Lanthanum (La), Titanium (Ti)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Boron (B), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)