Documentos Principais
NIST856A
Aluminum casting alloy 380
NIST® SRM® 856a
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 30 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is in the form of fine millings, intended primarily for use in evaluating chemical methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 856A_cert
SRM 856A_SDS
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Silicon (Si), Iron (Fe), Copper (Cu), Zinc (Zn), Manganese (Mn), Magnesium (Mg), Chromium (Cr), Nickel (Ni), Titanium (Ti), Lead (Pb), Tin (Sn), Strontium (Sr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Calcium (Ca), Vanadium (V), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)