Documentos Principais
NIST2426
55 % Aluminum-zinc alloy
NIST® SRM® 2426
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 40 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating chemical and instrumental methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2426_cert
SRM 2426_SDS
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Aluminium (Al), Zinc (Zn), Silicon (Si), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)