Documentos Principais
NIST8044
Common Commercial Asbestos: Chrysotile
NIST®SRM®
Sinônimo(s):
Chrysotile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mg3Si2H4O9
Número CAS:
Peso molecular:
277.11
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 2.6 g
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
diffraction/scattering: suitable
aplicação(ões)
industrial hygiene
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O
InChI
1S/3Mg.2HO4Si.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*1H;1H2/q3*+2;2*-3;
chave InChI
CWBIFDGMOSWLRQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
One unit of RM 8044 comprises a single bottle of loosely packed mine-grade chrysotile asbestos, with each bottle containing around 2.6 grams of material. For more information, please refer to the COA and SDS.SRM 8044_cert
SRM 8044_SDS
Outras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1A - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)