NIST58A
Ferrosilicon
NIST® SRM® 58a, 73% Si - regular grade
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 75 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
SRM 58A_cert
SRM 58A_SDS
Outras notas
Copper (Cu), Chromium (Cr), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Silicon (Si)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Carbon (C), Calcium (Ca), Phosphorus (P), Titanium (Ti), Arsenic (As), Boron (B), Cobalt (Co), Molybdinum (Mo), Oxygen (O), Sulfur (S), Tin (Sn), Vanadium (V), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)