NIST3131A
Magnesium (Mg) standard solution
NIST® SRM® 3131a
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 5 x 10 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
single component solution
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 3131A_cert
SRM 3131A_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- Accompanied by a NIST-certified value of magnesium that is metrologically traceable to the SI unit of mass and expressed as a mass fraction.
- Expiration details, instructions for handling, storage and use are provided on the NIST certificate.
Outras notas
Magnesium (Mg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)