Documentos
1.09949
Supelco
Magnesium standard
1000 mg Mg, (MgCl₂ in 6% HCl) Titrisol®
Sinônimo(s):
Magnesium Reference Standard for ICP/AAS
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
forma
concentrate
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
content (Mg): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Dimetilsulfóxido for analysis EMSURE&#174; ACS
Supelco
1.02952
Dimetilsulfóxido