Documentos Principais
NIST3107
Boron (B) standard solution
NIST® SRM® 3107
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
single component solution
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of boron. A unit of SRM 3107 consists of 50 mL of an aqueous solution in a high-density polyethylene bottle sealed in an aluminized bag. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 3107_cert
SRM 3107_SDS
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Boron (B)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)