Documentos Principais
NIST2968
3-EPI-25-HYDROXYVITAMIN D3 CALIBRATION SOLUTION
NIST®SRM®
Sinônimo(s):
3-EPI-25-HYDROXYVITAMIN D3 CALIBRATION SOLUTION
About This Item
Fórmula linear:
C27H44O2
Código UNSPSC:
41116107
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)