NIST2806B
Medium test dust (MTD) in hydraulic fluid
NIST® SRM® 2806b
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
embalagem
pkg of 2 x 400 mL
fabricante/nome comercial
NIST®
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Descrição geral
SRM 2806B_cert SRM 2806B _SDS
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
76 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)