Documentos Principais
NIST2658A
Oxygen in nitrogen
NIST SRM 2658a, nominal 10% mol/mol
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of cylinder
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
mixture
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Oxygen (O)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Trace Components, Water (H2O), Argon (Ar), Hydrocarbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)