Documentos Principais
NIST1882A
Calcium aluminate cement
NIST® SRM® 1882a
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto NIST1882A não está disponível para compra no momento. Entre em contato com a assistência técnica
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 4 x 5 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating chemical methods of analysis and in the calibration of instrumental methods for analysis of cements and materials of similar matrix. A unit of SRM 1882a consists of four sealed vials, each containing approximately 5 g of calcium aluminate cement. For more information, please refer to the SDS and the COA.
SRM 1882A_cert
SRM 1882A_SDS
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Magnesium oxide (MgO), Aluminium oxide (Al2O3), Sodium oxide (Na2O), Iron(III) oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Calcium oxide (CaO), Titanium dioxide (TiO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Phosphorus pentoxide (P2O5), Strontium oxide (SrO), Zinc oxide (ZnO), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Manganese(III) oxide (Mn2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)