embalagem
pkg of 40 g (5 vials x 8g each)
fabricante/nome comercial
NIST®
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
SRM 2687A_cert
SRM 2687A_SDS
Aplicação
Características e benefícios
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of alite (C3S), belite (C2S), aluminate (C3A), and ferrite(C4AF) by quantitative X-ray powder diffraction (QXRD).
- Certified values are traceable to the International System of Units (SI) and SI-derived unit of mass fraction.
- Information values for elements arereported as mass fractions.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling,use and maintenance instructions.
Outras notas
Alite, Belite, Aluminate, Ferrite
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Silicon Dioxide (SiO2), Aluminum Oxide (Al2O3), Ferric Oxide (Fe2O3), Calcium Oxide (CaO), Magnesium Oxide (MgO), Sulfur trioxide (SO3), Sodium Oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium Dioxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Strontium oxide (SrO), Zinc oxide (ZnO), Alite, Belite, Aluminate, Ferrite
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)