372668
Calcium silicate
−200 mesh, 99%
Sinônimo(s):
Calcium metasilicate, Calcium silicon oxide, Silicon calcium oxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
powder
adequação da reação
core: calcium
tamanho de partícula
−200 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Ca.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
chave InChI
OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.