NIST1132
Lead-base bearing metal (84Pb - 10Sb - 6Sn)
NIST® SRM® 1132
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of disk
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 1132_cert
SRM 1132_SDS
Outras notas
Antimony (Sb), Tin (Sn), Copper (Cu), Bismuth (Bi), Arsenic (As), Nickle (Ni), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney, Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente