Documentos Principais
N105B
Low Temperature Viscosity Standard
ASTM D 2162 traceable
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 1.363,00
R$ 1.363,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 1.363,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.363,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
qualidade
ASTM D 2162 traceable
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descrição geral
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Low Temperature Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)