LTN-AH2-1
LoTox Natural Ara h 2 (Arachis hypogaea allergen 2), peanut
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
>95%
peso molecular
17-19 kDa (doublet)
embalagem
pkg of 250 μg
fabricante/nome comercial
InBio
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Source: Light roasted peanut flour (Runner cultivar)
Formulation: Preservative and carrier-free in sterile, endotoxin-free, phosphate buffered saline, pH 7.4
Concentration: See product insert
Purification: From delipidated peanut extract by multi-step chromatography. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%
Notes:
(1) Ara h 2 appears as a doublet.
(2) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)