Documentos Principais
IRMM653
Zinc 67Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 67Zn
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
single component solution
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
IRMM654IRMM007IRMM651
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
IRMM®
agency
IRMM®
agency
IRMM®
agency
IRMM®
isotopic purity
 67Zn
isotopic purity
 68Zn
isotopic purity
 64Zn
isotopic purity
 64Zn
Nota de análise
For more information please see:
IRMM653
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)