Documentos Principais
900791
Sigma-Aldrich
Zinc-67Zn oxide
≥85 atom %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
67ZnO
Número CAS:
Peso molecular:
82.93
Código UNSPSC:
12352302
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥85 atom %
Formulário
solid
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[67Zn]=O
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)