Documentos Principais
IRMM007
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 64Zn
fabricante/nome comercial
JRC
concentração
0.5 M in nitric acid
Formato
single component solution
alteração de massa
depleted
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Embalagem
set of 6 ampoules a 5 mL
Nota de análise
For more information please see:
IRMM007
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)