Documentos Principais
IRMM611
Boron-11B solution
IRMM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 11B
Formulário
aqueous solution
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
general analytical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Isotope abundance ratio
Nota de análise
For more information please see:
IRMM611
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)