Documentos Principais
IRMM426
Wild berries (bilberries)
IRMM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
This material is certified for the radionuclide acivity concentration of 137Cs, 90Sr and 40K.
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_cert.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_report.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/rm/IRMM-426_origin.pdf
Nota de análise
For more information please see:
IRMM426
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: 137 Cs, 40K, 90 Sr, Aluminum (Al), Barium (Ba), Calcium (Ca), Cesium (Cs), Magnesium (Mg), Potassium (K), Rubidium (Rb), Sodium (Na), Strontium (Sr)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)