I0050000
Idoxuridine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Iodo-2′-deoxyuridine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-iodouracil, 2′-Deoxy-5-iodouridine, 5-IUdR, IDU, IdUrd, Idoxuridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
idoxuridine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
194 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11IN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
chave InChI
XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)