About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
qualidade
for Elan/NexION
fabricante/nome comercial
(30-808-8107)
compatibilidade
PerkinElmer 500, 5000, 6000, 9000
PerkinElmer Elan 6100DRC, DRC II, DRC-e
PerkinElmer NexION 300
Descrição geral
Choose GAZ-06 GazFit Connectors for easy connection of gas tubes to torch side arms.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)