F2668
Phosphoglucose Isomerase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
for use with Fructose Assay Kit FA-20
Sinônimo(s):
D-Glucose-6-phosphate ketol-isomerase, PGI, Phosphosaccharomutase
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
classe(s) química(is) do analito
sugars (fructose)
técnica(s)
photometry: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
general analytical
temperatura de armazenamento
2-8°C
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)