Documentos Principais
ERMBF437A
Soya DAS-81419-2 GMO standard ERM-BF437
ERM®, certified reference material, blank
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Certified for the mass fraction of Au.
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF437A
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)