Documentos Principais
ERMBF436B
Soya DAS-44406-6 GMO standard ERM-BF436
ERM®, certified reference material, nominal 100% GMO
Sinônimo(s):
DAS-44406-6 soya seed
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Certified for the mass fraction of DAS-44406 Soya
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF436B
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)