Documentos Principais
ERMBF419A
Sugar beet GMO standard for H7-1
ERM®, certified reference material, blank, for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
ERM®
qualidade
for the detection of GMO sugar beet (H7-1) with PCR
composição
H7-1 sugar beet, 0%
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF419A
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)